Stampa…
Potassium(3,5-difluorophenyl)trifluoroborate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (3,5-Difluorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (3,5-difluorophenyl)trifluoroborate
PC1724-1G PC1724-5G
APOSPC1724-1GEA 62.6 EUR
APOSPC1724-1G APOSPC1724-5G
Potassium(3,5-difluorophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium(3,5-difluorophenyl)trifluoroborate
Formula: C₆H₃BF₅K
Peso molecolare: 219,99 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659939
CAS Number: 267006-26-8