Stampa…
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium trifluoro(2-formylphenyl)borate, Potassium 2-formylphenyltrifluoroborate
PC1722-1G PC1722-5G
APOSPC1722-1GEA 67.2 EUR
APOSPC1722-1G APOSPC1722-5G
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate
Formula: C₇H₅BF₃KO
Punto di fusione: 220…224 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093979
CAS Number: 192863-39-1