Stampa…
Potassium-4-(benzyloxy)-2-methylphenyltrifluoroborate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1721-1G PC1721-5G
APOSPC1721-1GEA 152 EUR
APOSPC1721-1G APOSPC1721-5G
Potassium-4-(benzyloxy)-2-methylphenyltrifluoroborate 98%
Potassium-4-(benzyloxy)-2-methylphenyltrifluoroborate
Formula: C₁₄H₁₃BF₃KO
Punto di fusione: 196…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115740
CAS Number: 850623-43-7