Stampa…
2-Chloro-1,4-dibromo-1,1,2-trifluorobutane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1719-25G PC1719-5G
APOSPC1719-25GEA 61.3 EUR
APOSPC1719-25G APOSPC1719-5G
2-Chloro-1,4-dibromo-1,1,2-trifluorobutane 97%
2-Chloro-1,4-dibromo-1,1,2-trifluorobutane
Formula: C₄H₄Br₂ClF₃
Punto di ebollizione: 70…75 °C/26mmHg
Densità: 2,035 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017985
CAS Number: 378-13-2