3-Chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,6-Dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline, 1-Amino-3-chlor-2,6-dibrom-4-fluorbenzol
PC1717-100G
PC1717-25G
PC1717-5G
APOSPC1717-100GEA
241
EUR
APOSPC1717-100G
APOSPC1717-25G
APOSPC1717-5G
3-Chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline 97%
3-Chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline
Formula:
C₆H₃Br₂ClFN Peso molecolare: 303,36 g/mol Punto di fusione: 97…99 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042199 CAS Number: 175135-09-8 |