Stampa…
3-Chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1716-100G PC1716-25G
APOSPC1716-100GEA 561 EUR
APOSPC1716-100G APOSPC1716-25G
3-Chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride 98%
3-Chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride
Formula: C₇H₆ClF₃N₂
Punto di fusione: 40…43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042198
CAS Number: 132915-80-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III