2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Chloro-4-cyanobenzotrifluoride
Formula:
C₈H₃ClF₃N Punto di ebollizione: 192…193 °C Densità: 1,389 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00084939 CAS Number: 1813-33-8 UN: 3276 ADR: 6.1,III |