Stampa…
Potassium-2-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1711-10G PC1711-1G PC1711-5G
APOSPC1711-10GEA 698 EUR
APOSPC1711-10G APOSPC1711-1G APOSPC1711-5G
Potassium-2-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate 95%
Potassium 2-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Formula: C₁₃H₁₁BF₃KO
Peso molecolare: 290,13 g/mol
Punto di fusione: 200…204 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115742
CAS Number: 850623-44-8