Stampa…
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chlorobenzotrifluoride
PC1710-500G PC1710-25G PC1710-100G PC1710-1KG PC1710-5KG PC1710-10KG
APOSPC1710-500GEA 62.5 EUR
APOSPC1710-500G APOSPC1710-25G APOSPC1710-100G APOSPC1710-1KG APOSPC1710-5KG APOSPC1710-10KG
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene 99%
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Formula: C₇H₄ClF₃
Punto di ebollizione: 136…139 °C
Punto di fusione: –36 °C
Densità: 1,353 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000627
CAS Number: 98-56-6
EINECS: 202-681-1
UN: 2234
ADR: 3,III