Stampa…
Potassium-3-(methoxycarbonyl)-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1709-1G PC1709-25G PC1709-5G
APOSPC1709-1GEA 93.1 EUR
APOSPC1709-1G APOSPC1709-25G APOSPC1709-5G
Potassium-3-(methoxycarbonyl)-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3-(methoxycarbonyl)-5-nitrophenyltrifluoroborate
Formula: C₈H₆BF₃KNO₄
Punto di fusione: 280…284 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115749
CAS Number: 850623-56-2