Stampa…
3,5-Difluoro-2-nitroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1706-1G PC1706-5G
APOSPC1706-1GEA 43.7 EUR
APOSPC1706-1G APOSPC1706-5G
3,5-Difluoro-2-nitroaniline 97%
3,5-Difluoro-2-nitroaniline
Formula: C₆H₄F₂N₂O₂
Peso molecolare: 174,1100 g/mol
Punto di fusione: 107…107,3 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD07368747
CAS Number: 361-72-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III