Stampa…
Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 94%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Potassium 4-carbamoylphenyltrifluoroborate, Potassium (4-carbamoylphenyl)trifluoroborate
PC1703-1G PC1703-5G
APOSPC1703-1GEA 43.7 EUR
APOSPC1703-1G APOSPC1703-5G
Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 94%
Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₇H₆BF₃KNO
Peso molecolare: 227,03 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115758
CAS Number: 850623-63-1