2,3'-Dichloro-4'-fluoroacetanilide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆Cl₂FNO Punto di fusione: 88…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00084938 CAS Number: 96980-64-2 |