Stampa…
Potassium(2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium (2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate, (2,4-Dichlorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC1701-1G PC1701-25G PC1701-5G
APOSPC1701-1GEA 52.4 EUR
APOSPC1701-1G APOSPC1701-25G APOSPC1701-5G
Potassium(2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium(2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate
Formula: C₆H₃BCl₂F₃K
Peso molecolare: 252,9 g/mol
Punto di fusione: 98…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115745
CAS Number: 192863-38-0