Stampa…
5-(4-Chlorobenzyloxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl hydrazine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chlorobenzyl 2-hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
PC1698-1G PC1698-250MG
APOSPC1698-1GEA 248 EUR
APOSPC1698-1G APOSPC1698-250MG
5-(4-Chlorobenzyloxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl hydrazine 95+%
5-(4-Chlorobenzyloxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl hydrazine
Formula: C₁₃H₁₀ClF₃N₄O₂
Peso molecolare: 346,7 g/mol
Punto di fusione: 111…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068153
CAS Number: 175137-33-4