Stampa…
Potassium (4-methylphenyl)trifluoroborate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Potassium trifluoro(p-tolyl)borate, Potassium p-tolyltrifluoroborate, (4-Methylphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC1697-1G PC1697-25G PC1697-5G
APOSPC1697-1GEA 58.2 EUR
APOSPC1697-1G APOSPC1697-25G APOSPC1697-5G
Potassium (4-methylphenyl)trifluoroborate 96%
Potassium (4-methylphenyl)trifluoroborate
Formula: C₇H₇BF₃K
Peso molecolare: 198,04 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318171
CAS Number: 216434-82-1