Stampa…
Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1696-100G PC1696-25G PC1696-5G
APOSPC1696-100GEA 786 EUR
APOSPC1696-100G APOSPC1696-25G APOSPC1696-5G
Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate
Formula: C₇H₄BF₃KNO₄
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115772
CAS Number: 850623-76-6