Stampa…
4-Bromo-2,6-difluoroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-1,3-difluoro-2-methoxybenzene
PC1694-10G PC1694-25G PC1694-5G
APOSPC1694-10GEA 97.4 EUR
APOSPC1694-10G APOSPC1694-25G APOSPC1694-5G
4-Bromo-2,6-difluoroanisole 98%
4-Bromo-2,6-difluoroanisole
Formula: C₇H₅BrF₂O
Peso molecolare: 223,02 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C/15mmHg
Densità: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631351
CAS Number: 104197-14-0