Stampa…

2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid 96%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

PC1693-25G PC1693-5G PC1693-100G
APOSPC1693-25GEA 166 EUR
APOSPC1693-25G APOSPC1693-5G APOSPC1693-100G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid 96%
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₃ClFNO
Peso molecolare: 219,55 g/mol
Punto di fusione: 183…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115715
CAS Number: 114776-15-7

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR