Stampa…
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1692-1G PC1692-25G PC1692-5G PC1692-100G
APOSPC1692-1GEA 14.7 EUR
APOSPC1692-1G APOSPC1692-25G APOSPC1692-5G APOSPC1692-100G
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₃ClFNO
Peso molecolare: 219,55 g/mol
Punto di fusione: 146…153 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04115725
CAS Number: 35112-05-1