Stampa…

2,6-Difluoro-3-nitrobenzoic acid 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

PC1691-5G PC1691-1G PC1691-25G
APOSPC1691-5GEA 62.6 EUR
APOSPC1691-5G APOSPC1691-1G APOSPC1691-25G
2,6-Difluoro-3-nitrobenzoic acid 98%
2,6-Difluoro-3-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₃F₂NO₄
Punto di fusione: 92…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00119291
CAS Number: 83141-10-0

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR