2-Chloro-4'-fluoroacetanilide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇ClFNO Punto di fusione: 131…132 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015730 CAS Number: 351-04-2 |