Stampa…
3-Bromo-2-fluoroanisole 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzene, 3-Bromo-2-fluorophenyl methyl ether
PC1688-10G PC1688-1G PC1688-5G
APOSPC1688-10GEA 281 EUR
APOSPC1688-10G APOSPC1688-1G APOSPC1688-5G
3-Bromo-2-fluoroanisole 98+%
3-Bromo-2-fluoroanisole
Formula: C₇H₆BrFO
Peso molecolare: 205,03 g/mol
Punto di ebollizione: 207 °C
Densità: 1,531 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 93,4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07780183
CAS Number: 295376-21-5