Stampa…
3-Bromo-2-fluorophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2-fluoro-3-hydroxybenzene
PC1687-1G PC1687-25G PC1687-5G
APOSPC1687-1GEA 77.1 EUR
APOSPC1687-1G APOSPC1687-25G APOSPC1687-5G
3-Bromo-2-fluorophenol 97%
3-Bromo-2-fluorophenol
Formula: C₆H₄BrFO
Punto di fusione: 52…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09864673
CAS Number: 156682-53-0