Stampa…
N-(2,4-Difluorophenyl)-2-chloroacetamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-2',4'-difluoroacetanilide, 2-Chloro-N-(2,4-difluorophenyl)acetamide
PC1686-5G PC1686-1G PC1686-10G
APOSPC1686-5GEA 64 EUR
APOSPC1686-5G APOSPC1686-1G APOSPC1686-10G
N-(2,4-Difluorophenyl)-2-chloroacetamide 97%
N-(2,4-Difluorophenyl)-2-chloroacetamide
Formula: C₈H₆ClF₂NO
Peso molecolare: 205,5892 g/mol
Punto di fusione: 79…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077473
CAS Number: 96980-65-3