Stampa…
1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1682-1G PC1682-5G
APOSPC1682-1GEA 134 EUR
APOSPC1682-1G APOSPC1682-5G
1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid 98%
1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid
Formula: C₁₃H₁₅BFNO₄
Punto di fusione: 130…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04114581
CAS Number: 352359-23-0