Stampa…
Cerium trifluoride, anidro 99,5%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Cerous fluoride, Cerium (III) fluoride
PC1680-250G PC1680-100G PC1680-1KG
APOSPC1680-250GEA 219 EUR
APOSPC1680-250G APOSPC1680-100G APOSPC1680-1KG
Cerium trifluoride, anidro 99,5%
Cerium trifluoride
Formula: CeF₃
Peso molecolare: 197,11 g/mol
Punto di ebollizione: 2300 °C
Punto di fusione: 1640 °C
Densità: 6,16 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010932
CAS Number: 7758-88-5
EINECS: 231-841-3