Stampa…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC1675-1G PC1675-5G PC1675-10G
APOSPC1675-1GEA 32.1 EUR
APOSPC1675-1G APOSPC1675-5G APOSPC1675-10G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BClF₃O₂
Peso molecolare: 224,38 g/mol
Punto di fusione: 206…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788417
CAS Number: 847756-88-1