Stampa…
2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1670-25G PC1670-5G
APOSPC1670-25GEA 32.1 EUR
APOSPC1670-25G APOSPC1670-5G
2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzyl chloride
2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzyl chloride
Formula: C₈H₅ClF₄
Peso molecolare: 212,58 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864315
CAS Number: 883543-26-8
UN: 3265
ADR: 8,III