Stampa…
5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoro-2-methoxycarboxyphenylboronic acid, 5-Fluoro-2-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 2-Methoxycarbonyl-5-fluorophenylboronic acid
PC1662-1G PC1662-5G
APOSPC1662-1GEA 128 EUR
APOSPC1662-1G APOSPC1662-5G
5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
5-Fluoro-(2-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₄
Punto di fusione: 146…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03095367
CAS Number: 850568-05-7