Stampa…
5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1658-10G PC1658-5G PC1658-1G
APOSPC1658-10GEA 241 EUR
APOSPC1658-10G APOSPC1658-5G APOSPC1658-1G
5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde 98%
5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde
Formula: C₈H₇FO₂
Punto di ebollizione: 70…72 °C/5mmHg
Punto di fusione: 44…49 °C
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039244
CAS Number: 704884-74-2