Stampa…
2-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, (2-Fluoro-5-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
PC1656-1G PC1656-5G PC1656-25G
APOSPC1656-1GEA 121 EUR
APOSPC1656-1G APOSPC1656-5G APOSPC1656-25G
2-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
2-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BFO₄
Peso molecolare: 197,9600 g/mol
Punto di fusione: 210…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06659868
CAS Number: 850568-04-6