Stampa…
Calcium trifluoromethanesulphonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1648M-25G PC1648M-100G PC1648M-5G
APOSPC1648M-25GEA 92.8 EUR
APOSPC1648M-25G APOSPC1648M-100G APOSPC1648M-5G
Calcium trifluoromethanesulphonate 98%
Calcium trifluoromethanesulphonate
Formula: C₂CaF₆O₆S₂
Punto di fusione: 350 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143911
CAS Number: 55120-75-7