Stampa…
Calcium tetrafluoroborate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1648F-100G PC1648F-25G PC1648F-5G
APOSPC1648F-100GEA 493 EUR
APOSPC1648F-100G APOSPC1648F-25G APOSPC1648F-5G
Calcium tetrafluoroborate 95%
Calcium tetrafluoroborate
Formula: Ca(BF₄)₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015972
CAS Number: 13814-93-2
UN: 3260
ADR: 8,III