Stampa…
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1644-25G PC1644-5G PC1644-100G
APOSPC1644-25GEA 186 EUR
APOSPC1644-25G APOSPC1644-5G APOSPC1644-100G
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid 97%
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₄
Punto di fusione: 236…240 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01114671
CAS Number: 120153-08-4