Stampa…
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1639-100G PC1639-25G PC1639-5G
APOSPC1639-100GEA 227 EUR
APOSPC1639-100G APOSPC1639-25G APOSPC1639-5G
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid 99%
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₃
Punto di fusione: 124…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179483
CAS Number: 78495-63-3