Stampa…
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1637-1G PC1637-5G
APOSPC1637-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1637-1G APOSPC1637-5G
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid 97%
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₅BFNO₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095130
CAS Number: 214210-21-6