Stampa…
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1636-25G PC1636-5G
APOSPC1636-25GEA 84.1 EUR
APOSPC1636-25G APOSPC1636-5G
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BClFO₂
Punto di fusione: 220…223 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02684295
CAS Number: 313545-72-1