Stampa…
5-Chloro-2-fluorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, (5-Chloro-2-fluorophenyl)metaboric acid, (5-Chloro-2-fluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(5-chloro-2-fluorophenyl)borane
PC1635-25G PC1635-5G
APOSPC1635-25GEA 302 EUR
APOSPC1635-25G APOSPC1635-5G
5-Chloro-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-Chloro-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BClFO₂
Punto di fusione: 182…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05664225
CAS Number: 352535-83-2