Stampa…
2-Chloro-6-fluorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Chloro-6-fluorophenyl)boronic acid, (2-Chloro-6-fluorophenyl)metaboric acid, 2-Chloro-6-fluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-chloro-6-fluorophenyl)borane
PC1633-100G PC1633-25G
APOSPC1633-100GEA 401 EUR
APOSPC1633-100G APOSPC1633-25G
2-Chloro-6-fluorophenylboronic acid 98%
2-Chloro-6-fluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BClFO₂
Peso molecolare: 174,37 g/mol
Punto di fusione: 131…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039892
CAS Number: 313545-32-3