Stampa…
2-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1631-1G PC1631-25G PC1631-5G
APOSPC1631-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1631-1G APOSPC1631-25G APOSPC1631-5G
2-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
2-Chloro-5-fluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BClFO₂
Punto di fusione: 78…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06656272
CAS Number: 444666-39-1