Stampa…
Cesium fluoride, anidro 99,5%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC1630-100G PC1630-25G PC1630-500G
APOSPC1630-100GEA 68.3 EUR
APOSPC1630-100G APOSPC1630-25G APOSPC1630-500G
Cesium fluoride, anidro 99,5%
Cesium fluoride
Formula: CsF
Punto di ebollizione: 1251 °C
Punto di fusione: 682 °C
Densità: 4,115 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010960
CAS Number: 13400-13-0
EINECS: 236-487-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III