Stampa…
4-Chloro-2-fluorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, (4-Chloro-2-fluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-chloro-2-fluorophenyl)borane
PC1629-25G PC1629-5G
APOSPC1629-25GEA 116 EUR
APOSPC1629-25G APOSPC1629-5G
4-Chloro-2-fluorophenylboronic acid 97%
4-Chloro-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BClFO₂
Punto di fusione: 246…250 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02684293
CAS Number: 160591-91-3