Stampa…
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-4-hydroxyphenylboronic acid, 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid
PC1628-1G PC1628-5G PC1628-10G
APOSPC1628-1GEA 93.1 EUR
APOSPC1628-1G APOSPC1628-5G APOSPC1628-10G
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid 97%
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
Formula: C₅H₅BFNO₂
Peso molecolare: 155,92 g/mol
Punto di fusione: 252…256 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659838
CAS Number: 182344-14-5