Stampa…
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC1627-5G PC1627-1G PC1627-250MG
APOSPC1627-5GEA 66.7 EUR
APOSPC1627-5G APOSPC1627-1G APOSPC1627-250MG
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid 97%
5-Fluoro-2-hydroxybenzeneboronic acid
Formula: C₆H₆BFO₃
Punto di fusione: 160…166 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095357
CAS Number: 259209-20-6