Stampa…
3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Ethoxy-5-fluorophenyl)boronic acid, 3-Ethoxy-5-fluorophenylboronic acid, 3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid
PC1624-1G PC1624-5G
APOSPC1624-1GEA 142 EUR
APOSPC1624-1G APOSPC1624-5G
3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid 95%
3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid
Formula: C₈H₁₀BFO₃
Peso molecolare: 183,97 g/mol
Punto di fusione: 155…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07363779
CAS Number: 850589-53-6