2-Chloro-4-fluoroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆ClFO Punto di ebollizione: 197…200 °C Densità: 1,29 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 76 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00672965 CAS Number: 2267-25-6 |