2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅BF₄O₂ Punto di fusione: 104…109 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03701538 CAS Number: 352535-96-7 |