Stampa…
3-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid
PC1621-25G PC1621-5G PC1621-100G
APOSPC1621-25GEA 401 EUR
APOSPC1621-25G APOSPC1621-5G APOSPC1621-100G
3-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 97%
3-Fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₃
Peso molecolare: 169,95 g/mol
Punto di fusione: 168…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07363780
CAS Number: 609807-25-2