Stampa…
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC1619-1G PC1619-5G
APOSPC1619-1GEA 30.1 EUR
APOSPC1619-1G APOSPC1619-5G
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-Ethoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₀BF₃O₃
Punto di fusione: 100…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06801695
CAS Number: 850593-10-1